GF32100163
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
1000mm rod, 2mm diameter
Synonim(y):
FA147905
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 321-001-63
dł. × śr.
1000 mm × 2 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF32100163-1EA | 4061825459103 |
GF32100163-2EA | 4061829963910 |
GF32100163-5EA | 4061831014068 |