Merck
GF30467998
Rhodium
foil, thickness 0.025 mm, size 10 × 10 mm, purity 99.9%
Synonim(y):
RH000200
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Rh
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141738
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.9%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 304-679-98
rezystywność
4.33 μΩ-cm, 20°C
rozmiar
10 × 10 mm
grubość
0.025 mm
bp
3727 °C (lit.)
mp
1966 °C (lit.)
gęstość
12.41 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Rh]
InChI
1S/Rh
Klucz InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)