Key Documents
GF30015582
Gallium/Indium
lump, Ga 75.5%/In 24.5%, 10 mm max. lump size, weight 250 g, condition liquid at rtp
Synonim(y):
GA046100
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Postać
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 300-155-82
masa
250 g
maks. wielkość bryłki
10 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)