Key Documents
GF26629869
Quartz - fused
tube, outside diameter 12.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonim(y):
SI617260
About This Item
Kod UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Postać
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 266-298-69
Długość
100 mm
śr. zewn.
12.0 mm
grubość ścianki
1.0 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)