Key Documents
GF26319944
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
50m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.002mm insulation thickness, 2 micron polyesterimide insulation
Synonim(y):
FE205811
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
opis
2 micron polyesterimide insulation
Postać
wire (insulated)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 263-199-44
Długość
50 m
śr. przewodnika
0.025 mm
grubość izolacji
0.002 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)