Kluczowe dokumenty
GF26093246
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
insulated wire, 10m length, 0.1mm conductor diameter, 0.005mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonim(y):
CU065820
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
opis
polyimide insulation
Formularz
wire (insulated)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 260-932-46
Długość
10 m
śr. przewodnika
0.1 mm
grubość izolacji
0.005 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)