GF26072849
Quartz - fused
monofilament, 0.1 mm diameter, size 500 mm
Synonim(y):
SI615910
About This Item
Kod UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
monofilament
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 260-728-49
rozmiar
500 mm
średnica
0.1 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)