GF26038111
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
1000mm rod, 6.35mm diameter
Synonim(y):
FE217920
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 260-381-11
dł. × śr.
1000 mm × 6.35 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)