GF25706572
Brass alloy, Cu63Zn37
500mm tube, 0.61mm outside diameter, 0.18mm wall thickness, 0.25mm inside diameter, as drawn
Synonim(y):
CU027100
About This Item
Kod UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 257-065-72
dł. × grubość ścianki
500 mm × 0.18 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
0.61 mm × 0.25 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF25706572-2EA | 4061829963224 |
GF25706572-10EA | 4061829944285 |
GF25706572-1EA | 4061825431635 |
GF25706572-5EA | 4061831013344 |