Key Documents
GF25043420
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
2m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.005mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.999%
Synonim(y):
PT025825
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
opis
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Próba
99.999%
Postać
wire (insulated)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 250-434-20
Długość
2 m
śr. przewodnika
0.025 mm
grubość izolacji
0.005 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)