Kluczowe dokumenty
GF24911726
Rhodium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.012mm, as rolled, 99.9%
Synonim(y):
Rhodium, RH000205
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.90%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 249-117-26
rezystywność
4.33 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
25x25 mm × 0.012 mm
bp
3727 °C (lit.)
mp
1966 °C (lit.)
gęstość
12.41 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Rh]
InChI
1S/Rh
Klucz InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF24911726-1EA | 4061825355443 |