Merck
GF23930894
Carbon
tube, outside diameter 3.18 mm, length 100 mm, wall thickness 0.8 mm
Synonim(y):
Activated charcoal, C 007201, Charcoal activated
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
12.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141908
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Postać
tubes
temp. samozapłonu
842 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 239-308-94
rezystywność
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Długość
100 mm
śr. zewn.
3.18 mm
grubość ścianki
0.8 mm
mp
3550 °C (lit.)
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)