GF22703093
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), film, thickness 0.5 mm, size 600 × 600 mm, natural
Synonim(y):
AM301400
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 227-030-93
rozmiar
600 × 600 mm
grubość
0.5 mm
kolor
natural
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF22703093-10EA | 4061825032528 |
GF22703093-5EA | 4061825032559 |
GF22703093-1EA | 4061825032535 |
GF22703093-2EA | 4061825032542 |