Kluczowe dokumenty
GF21348132
Cobalt
foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.004mm, 99.9%
Synonim(y):
Cobalt, CO000090
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.90%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 213-481-32
rezystywność
6.24 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
100 x 100 mm × 0.004 mm
bp
2900 °C (lit.)
gęstość
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Co]
InChI
1S/Co
Klucz InChI
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)