GF21323023
Titanium alloy beta 3, Ti77.5Mo12Zr6Sn4.5
foil, 100 x 100mm, 0.42mm thickness, annealed, precipitation hardenable
Synonim(y):
TI050400
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
annealed (precipitation hardenable)
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 213-230-23
rozmiar × grubość
100 mm × 100 mm × 0.42 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF21323023-2EA | 4061829962814 |
GF21323023-1EA | 4061825431482 |
GF21323023-5EA | 4061831012866 |