GF20576392
Constantan- resistance alloy
foil, Cu 55%/Ni 45%, thickness 0.50 mm, size 100 × 110 mm, temper as rolled
Synonim(y):
CU040380
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 205-763-92
rozmiar
100 × 110 mm
grubość
0.50 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF20576392-5EA | 4061821124319 |
GF20576392-10EA | 4061821124289 |
GF20576392-1EA | 4061821124296 |
GF20576392-2EA | 4061821124302 |