Key Documents
GF20432135
Aluminum/Lithium metal matrix composite
tube, Al 81%/SiC 15%/Li 2%/Cu 1.2%/Mg 0.8%, outside diameter 24.0 mm, length 200 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonim(y):
AL417250
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Postać
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 204-321-35
Długość
200 mm
śr. zewn.
24.0 mm
grubość ścianki
1.0 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)