Kluczowe dokumenty
GF20050108
Gold-palladium alloy, Au93Pd7
0.1m wire, 0.5mm diameter, as drawn
Synonim(y):
AC015140
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 200-501-08
dł. × śr.
0.1 m × 0.5 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)