Kluczowe dokumenty
GF19845377
Cadmium selenide
lump, 15 mm max. lump size, weight 100 g
Synonim(y):
CD516100
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formularz
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 198-453-77
masa
100 g
maks. wielkość bryłki
15 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)