GF17932866
Copper-tellurium alloy, Cu99.5Te0.5
100mm rod, 25mm diameter
Synonim(y):
CY247925
About This Item
Kod UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 179-328-66
dł. × śr.
100 mm × 25 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF17932866-1EA | 4061825429502 |
GF17932866-2EA | 4061829962456 |
GF17932866-5EA | 4061831012507 |