Merck
GF16938377
Molybdenum
powder, mean particle size (fsss) <5 micron, weight 1000 g, purity 99.9+%
Synonim(y):
MO006021
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Mo
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141727
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.9%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 169-383-77
rezystywność
5.0 μΩ-cm, 20°C
masa
1000 g
średnia wielkość cząstek
<5 μm (FSSR)
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
gęstość
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Klucz InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)