Kluczowe dokumenty
GF15755508
Antimony
lump, 20 mm max. lump size, weight 100 g, high purity 99.999%
Synonim(y):
SB006100
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.999%
Postać
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 157-555-08
opór
41.7 μΩ-cm
masa
100 g
maks. wielkość bryłki
20 mm
tw
1635 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
gęstość
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Sb]
InChI
1S/Sb
Klucz InChI
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)