GF01771118
Antimony
rod, 50mm, diameter 4.7mm, 99.999%
Synonim(y):
Antimony, SB007906
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.999%
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 017-711-18
opór
41.7 μΩ-cm
dł. × śr.
50 mm × 4.7 mm
tw
1635 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
gęstość
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Sb]
InChI
1S/Sb
Klucz InChI
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3