Merck
401196
Sigma-Aldrich
Antimony(III) selenide
greener alternative
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Selenek antymonu
About This Item
Wzór liniowy:
Sb2Se3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
480.40
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
solid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Se]=[Sb][Se][Sb]=[Se]
InChI
1S/2Sb.3Se
Klucz InChI
GNZJTRGEKSBAAS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Szczegółowe informacje tutaj.
Selenek antymonu(III) (Sb2Se3) to nietoksyczny i tani materiał wstęgowy z przerwą pasmową ~1,1 eV. Jego właściwości obejmują efekty przełączania, dobre właściwości fotowoltaiczne i termoelektryczne. Można go przygotować w postaci cienkich warstw za pomocą wielu metod, takich jak odparowanie próżniowe, wzrost roztworu, piroliza natryskowa i bezpośrednia fuzja antymonu i selenu.
Zastosowanie
Sb2Se3 jest materiałem półprzewodnikowym, który może być wykorzystywany w różnych zastosowaniach, takich jak baterie litowo-jonowe, ogniwa fotowoltaiczne, ogniwa słoneczne, wysokowydajne emitery efektów polowych i fotodetektory.(6)
Opakowanie
Packaged in glass bottles
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Martin, T.M. et al.
Inorganic Chemistry, 33, 1587-1587 (1994)
Preparation and characterization of Sb2Se3 thin films prepared by electrodeposition for photovoltaic applications
Fernandez AM and Merino MG
Thin Solid Films, 366(1-2), 202-206 (2000)
Thin-film Sb 2 Se 3 photovoltaics with oriented one-dimensional ribbons and benign grain boundaries
Zhou Y, et al.
Nature Photonics, 9(6), 409-415 (2015)
Produkty
Thermoelectric materials comprise a wide range of solid compounds distinguished by their ability to convert thermal and electrical energy.
Professor Ebrahimi and Professor Robinson (Pennsylvania State University, USA) summarize recent advances in the synthesis of these 2D materials, resulting material properties, and related applications in biosensing of neurotransmitters, metabolites, proteins, nucleic acids, bacterial cells, and heavy metals.
In recent years, the price of tellurium, a key component in the bestperforming thermoelectric materials, has increased significantly, leading to the question, “Is it economically viable to produce thermoelectric generators on an industrial scale?
The price of tellurium, a key component in many thermoelectric materials, has risen in recent years, leading to the search for more cost-effective substitutes. This article presents silicide materials as a cheaper potential alternative.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
401196-5G4061833314098
401196-1G