Key Documents
GF14995480
Lead selenide
lump, 6 mm max. lump size, weight 20 g, high purity 99.999%
Synonim(y):
PB506101
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Próba
99.999%
Postać
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 149-954-80
masa
20 g
maks. wielkość bryłki
6 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)