Kluczowe dokumenty
GF13846877
Copper
rod, 100mm, diameter 16mm, as drawn, 99.99+%
Synonim(y):
Copper, CU007965
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.99%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 138-468-77
rezystywność
1.673 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
100 mm × 16 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
gęstość
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Klucz InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)