GF13570972
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
100mm tube, 1.65mm outside diameter, 0.13mm wall thickness, 1.39mm inside diameter, hard
Synonim(y):
FF217200
About This Item
Polecane produkty
Postać
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 135-709-72
dł. × grubość
100 mm × 0.13 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
1.65 mm × 1.39 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)