Kluczowe dokumenty
GF12957161
Polysulfone
(PSU), film, thickness 0.1 mm, L 0.5 m
Synonim(y):
SU341100
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 129-571-61
Długość
0.5 m
grubość
0.1 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)