Kluczowe dokumenty
GF12674617
Yttrium
rod, 100mm, diameter 6.35mm, cast, 99%
Synonim(y):
Yttrium, Y 007910
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 126-746-17
rezystywność
57 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
100 mm × 6.35 mm
bp
3338 °C (lit.)
mp
1522 °C (lit.)
gęstość
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Y]
InChI
1S/Y
Klucz InChI
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)