GF09729377
Tungsten-nickel-iron alloy, W70Ni20Fe10
500g lump, 3mm max. lump size
Synonim(y):
W 276100
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 097-293-77
masa
500 g
maks. wielkość bryłki
3 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF09729377-1EA | 4061825421933 |