Key Documents
GF09560561
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), film, thickness 0.2 mm, L 0.5 m, coil width 190 mm
Synonim(y):
AM301200
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Postać
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 095-605-61
Długość
0.5 m
szerokość zwoju
190 mm
grubość
0.2 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)