GF08236133
Stainless Steel - AISI 410 alloy, FeCr12.5
foil, 50 x 50mm, 0.5mm thickness
Synonim(y):
FE260450
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 082-361-33
rozmiar × grubość
50 mm × 50 mm × 0.5 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF08236133-1EA | 4061825421223 |
GF08236133-2EA | 4061829960797 |
GF08236133-5EA | 4061831011579 |