Kluczowe dokumenty
GF06908047
Aluminum/Silicon
rod, Al 88%/Si 12%, 10 mm diameter, length 200 mm, condition extruded
Synonim(y):
AL137910
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 069-080-47
Długość
200 mm
średnica
10 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)