Kluczowe dokumenty
GF06182940
Gold
tube, 50mm, outside diameter 1.0mm, inside diameter 0.5mm, wall thickness 0.25mm, as drawn, 99.95%
Synonim(y):
Gold, AU007150
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.95%
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 061-829-40
rezystywność
2.05 μΩ-cm, 0°C
dł. × grubość ścianki
50 mm × 0.25 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
1.0 mm × 0.5 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
gęstość
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF06182940-1EA | 4061825349640 |
GF06182940-2EA | 4061829504892 |