GF05983139
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
500mm tube, 15mm outside diameter, 1.5mm wall thickness, 12mm inside diameter
Synonim(y):
FE087500
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 059-831-39
dł. × grubość ścianki
500 mm × 1.5 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
15 mm × 1.5 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF05983139-1EA | 4061825419749 |