GF04853684
Copper selenide
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, purity 99.99%
Synonim(y):
CU516010
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
99.99%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 048-536-84
masa
50 g
maks. wielk. cząst.
45 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF04853684-1EA | 4061821154095 |