Kluczowe dokumenty
GF04656090
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 0.55mm, L 200 mm, wall thickness 0.025 mm
Synonim(y):
IM307050
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Postać
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 046-560-90
Długość
200 mm
grubość ścianki
0.025 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)