Kluczowe dokumenty
GF03054642
Polyurethane
foam, thickness 10 mm, size 100 × 100 mm, bulk density 0.08 g/cm3
Synonim(y):
UR303810
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
foam
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 030-546-42
rozmiar
100 × 100 mm
grubość
10 mm
gęstość nasypowa
0.08 g/cm3
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)