Merck
GF02373869
Lanthanum
lump, 25 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99%
Synonim(y):
LA006100
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
La
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141607
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Postać
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 023-738-69
rezystywność
54 μΩ-cm
masa
50 g
maks. wielkość bryłki
25 mm
tw
3464 °C (lit.)
mp
920 °C (lit.)
gęstość
6.19 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[La]
InChI
1S/La
Klucz InChI
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)