Kluczowe dokumenty
GF00553924
Polyvinylidenechloride
(PVDC), film, thickness 0.0125 mm, L 20 m, coil width 300 mm
Synonim(y):
CV301150
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 005-539-24
Długość
20 m
szerokość zwoju
300 mm
grubość
0.0125 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)