Merck
EME00218
Sigma-Aldrich
4-(2-Formyl-phenoxymethyl)benzoic acid methyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz:
solid
Formularz
solid
ciąg SMILES
O=C(OC)C(C=C1)=CC=C1COC2=CC=CC=C2C=O
InChI
1S/C16H14O4/c1-19-16(18)13-8-6-12(7-9-13)11-20-15-5-3-2-4-14(15)10-17/h2-10H,11H2,1H3
Klucz InChI
USZUSRQZXDALNJ-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)