Kluczowe dokumenty
DWKWGW531VTML
Azlon Multi-Lingual Safety Wash Bottles With Driplok Vapor Venting
label, Acetone (in English, French, Spanish), capacity 250 mL
Synonim(y):
WGW531VTML
About This Item
Kod UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Właściwości
label Acetone (in English, French, Spanish)
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon WGW531VTML
pojemność
250 mL
Zastosowanie
Ideal for acetone dispensing within the laboratory
Cechy i korzyści
Patented Driplok vapour venting valve to prevent solvent drips. Multilingual with solvent labels including all new globally harmonised symbols, NFPA diamond, risk phrases and safety information
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)