Kluczowe dokumenty
DWKW985868
WHEATON® CryoELITE® cryovial with Loctagon Vial Skirt and label patch
self-standing polypropylene, capacity (2 mL), external thread, sterile; γ-irradiated
Synonim(y):
W985868
About This Item
Kod UNSPSC:
41121704
Materiały
blue cap
self-standing polypropylene
skirted bottom
transparent polypropylene tube
sterylność
sterile; γ-irradiated
Właściwości
RNase and DNase free
endotoxin free
with cap
opakowanie
case of 500 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W985868
Parametry
-156 °C min. temp.
metody
cryopreservation: suitable
pojemność
(2 mL)
probówka śr.
(12 mm)
Opis ogólny
Używany w biobankowaniu i medycynie sądowej do pobierania próbek i przechowywania cyrogenów.
Cechy i korzyści
- Bezkonkurencyjne uszczelnienie wieczka przewyższa przepisy DOT i IATA, zapewniając najwyższą ochronę próbek podczas transportu i wymagającej obsługi w warunkach zamrażania i rozmrażania - Wykonane z pierwotnego polipropylenu o niskim poziomie wiązania, klasy kriogenicznej - Partia certyfikowana jako wolna od RNazy/DNazy i Endotoksyny, zapewniająca integralność produktu - Wolnostojące fiolki mają stożkową konstrukcję, Loctagon Vial Skirt zapewnia stabilność w pozycji wolnostojącej i blokuje się w stojaku CryoELITE Benchmate Rack (985810), aby zapewnić łatwe otwieranie i zamykanie jedną ręką - Dokładne okrągłe dno pozwala na maksymalne RCF (xG) do 17 000 - Dostarczane z dołączonymi nasadkami
Informacje prawne
CryoELITE is a registered trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
Loctagon is a trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)