Kluczowe dokumenty
DWKW216957
Wheaton wide-mouth bottle
wide-mouth amber soda-lime glass bottle, capacity (250 mL), flat vinyl liner
Synonim(y):
W216957
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
PVC liner
flat vinyl liner
polypropylene cap
wide-mouth amber soda-lime glass bottle
sterylność
non-sterile
Właściwości
with cap
with cap
opakowanie
case of 84 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W216957
średnica butelki &razy; wys. &razy; szer.
(66 mm) (119 mm) (413 mm)
pojemność
(250 mL)
dopasowywanie
45-400 neck
45-400
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)