Kluczowe dokumenty
DWKFDF024N
Azlon Polypropylene Volumetric Flask With PPE Stopper
class B, capacity 100 mL
Synonim(y):
FDF024N
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Właściwości
class B
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon FDF024N
pojemność
100 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dzięki łatwej do odczytania linii kalibracji, kolba miarowa 12583 klasy B nadaje się do dokładnych pomiarów i jest dostarczana z polipropylenowym korkiem. Stanowi dobrą alternatywę dla szkła.
Zastosowanie
Do dokładnego przygotowywania roztworów, w przypadku których szklane alternatywy nie byłyby odpowiednie
Cechy i korzyści
Doskonała trwałość i kalibracja zgodna z normą ISO 1042
Informacje prawne
AZLON is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
DWKFDF024N-1EA |