Kluczowe dokumenty
DWKFDF012N
Azlon Polypropylene Volumetric Flask With PPE Stopper
class B, capacity 25 mL
Synonim(y):
FDF012N
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
class B
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon FDF012N
pojemność
25 mL
Opis ogólny
With an easy to read calibration line, the AZLON® class B volumetric flask is suitable for accurate measuring and is supplied with a polypropylene stopper. Provide a good alternative to glass.
Zastosowanie
For the accurate preparation of solutions where glass alternatives would not be suitable
Cechy i korzyści
Excellent durability and calibrated to ISO 1042
Informacje prawne
AZLON is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)