DWKCT2000P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Molded Graduations
class B, capacity 2000 mL , with +/20mL tolerance
Synonim(y):
CT2000P
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NA.54
Polecane produkty
Właściwości
class B
graduated
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon CT2000P
pojemność
2000 mL , with +/20mL tolerance
Zastosowanie
Odpowiedni do pomiaru i dozowania cieczy w laboratorium
Cechy i korzyści
Zgodność z normą ISO 6706
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)