Kluczowe dokumenty
DWKCP0250P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Molded Graduations
class B, capacity 250 mL
Synonim(y):
CP0250P
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
class B
graduated
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon CP0250P
pojemność
250 mL
Zastosowanie
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Cechy i korzyści
Conform to ISO 6706 with anti-suction designto prevent base sticking to wet surface
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)