Key Documents
DWKBGE830PNC
Azlon Dropper Bottles with spouted closure and cap
round bottom, low-density polyethylene, capacity 250 mL
Synonim(y):
BGE830PNC
About This Item
Kod UNSPSC:
41121819
NACRES:
NB.43
Materiały
low-density polyethylene
round bottom
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon
pojemność
250 mL
Zastosowanie
Suitable for as dropping bottle and excellent for dispensing gels
Cechy i korzyści
Pivotting nozzle closure
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)