DWKBGE218P
Azlon Square Bottles
graduated, cap, Plug, translucent high-density polyethylene, capacity 50 mL
Synonim(y):
BGE218P
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
translucent high-density polyethylene
Właściwości
cap Plug
graduated
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon
pojemność
50 mL
Zastosowanie
Idealny do przechowywania próbek ciekłych i proszkowych
Cechy i korzyści
Kwadratowa konstrukcja oszczędzająca miejsce
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)